アッセイ
99%
bp
135-136 °C/24 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
官能基
chloro
isothiocyanate
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
InChI Key
MZZVFXMTZTVUFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
253782-25G:
253782-VAR:
253782-BULK:
253782-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)