アッセイ
98%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.5618 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
InChI Key
ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
152277-BULK:
152277-VAR:
152277-5G:
152277-10KG:
152277-100G:
152277-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
152277-500G | |
152277-100G | 4061836825348 |
152277-5G | 4061836825355 |