Merck
571806
Sigma-Aldrich
4-クロロベンジルイソシアナート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2NCO
CAS番号:
分子量:
167.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5460 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
密度
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
InChI Key
OAXSVEFCBLZGCA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
571806-VAR:
571806-BULK:
571806-1G:
571806-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)