アッセイ
97%
フォーム
liquid
不純物
<1.0% 2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
106 °C/0.9 mmHg (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(N=C=O)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-13(2,15-9-17)11-6-5-7-12(8-11)14(3,4)16-10-18/h5-8H,1-4H3
InChI Key
AZYRZNIYJDKRHO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
334.4 °F - closed cup
引火点(℃)
168 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
409502-BULK:
409502-VAR:
409502-500ML:
409502-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック