グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (GC)
形状
liquid
bp
88-90 °C/0.02 mmHg (lit.)
密度
1.202 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=NCc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-7-11-5-9-2-1-3-10(4-9)6-12-8-14/h1-4H,5-6H2
InChI Key
RTTZISZSHSCFRH-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
95755-VAR:
95755-BULK:
95755-1ML:
95755-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック