アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.490 (lit.)
bp
42 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
isocyanate
SMILES記法
Fc1ccc(N=C=O)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
InChI Key
HNENEALJPWJWJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- in the synthesis of N,N-disubstituted S,N′-diarylisothioureas
- as blocking reagent, to modify the hydroxyl, amine and epoxide functional groups of cured MY720/DDS epoxy thin films
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
250759-5G:
250759-VAR:
250759-25G:
250759-BULK:
250759-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)