主要文書
8.04240
Sigma-Aldrich
Glutardialdehyde bis (sodium hydrogen sulfite)
for synthesis
別名:
Glutardialdehyde bis (sodium hydrogen sulfite), Pentane-1,5-dial-bis(sodium bisulfit)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2[CH2CH(OH)SO3Na]2
CAS番号:
分子量:
308.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
231-043-5
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
pH
3-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
溶解性
285 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])[C@H](O)CCC[C@@H]([S](=O)(=O)[O-])O
InChI
1S/C5H12O8S2/c6-4(14(8,9)10)2-1-3-5(7)15(11,12)13/h4-7H,1-3H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13)/p-2/t4-,5+
InChI Key
YVGZCLMIVQGEPB-SYDPRGILSA-L
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3