安全性情報
8.06356
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen sulfite
(39% solution in water) for synthesis
別名:
Sodium bisulfite, Sodium bisulfite solution, Bisulfite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.22
蒸気圧
40 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
pH
4.5 (20 °C in H2O)
mp
-44 °C
密度
1.34 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アプリケーション
  • Pharmacokinetic studies: An LC-MS/MS method incorporating microelution-solid phase extraction was developed for the simultaneous plasma quantification of aripiprazole and its metabolite, dehydro-aripiprazole, indicating its application in human pharmacokinetic studies utilizing deuterated aripiprazole, such as Aripiprazole-d₈ (Wojnicz et al., 2018).
アナリシスノート
Assay (iodometric): 37.0 - 42.0 %
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1