Merck
1.12179
Sigma-Aldrich
グルタルアルデヒド 溶液
for electron microscopy, acc. to P.J. Anderson (purified and filled under nitrogen)
別名:
グルタル酸ジアルデヒド 溶液, ペンタン-1,5-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OHC(CH2)3CHO
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
605390
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
NACRES:
NA.21
テクニック:
electron microscopy: suitable
アプリケーション:
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
bp:
100.5 °C/1013 hPa
蒸気圧:
0.27 hPa ( 20 °C)
蒸気圧
0.27 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
24.7-25.7% (alkalimetric)
テクニック
electron microscopy: suitable
colorless
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
bp
100.5 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI Key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glutardialdehyde solution 25% - for electron microscopy, according to P.J. Anderson (purified and filled under nitrogen) Glutardialdehyde is a fixing agent for specimens destined for morphological and enzyme histochemical analysis of samples of human origin. Especially sensitive material used for enzyme histochemistry, will be fixed with Glutardialdehyde solution 25% according to P.J. Anderson, (purified and filled into ampoules under nitrogen). Sensitive enzymes e.g. endogenous peroxidase can often only be visualized in this way. Alternatively, the 25% Glutardialdehyde solution is used for the fixation of specimen for semi-thin cuttings and electron microscopy. Both are registered as CE / IVD product for applications in diagnostics. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): 24.7 - 25.7 %
Identity: conforms
Free acid (as glutaric acid): ≤ 0.2 %
Methanol (HS-GC): ≤ 0.3 %
Optical purity (E 280 nm / E 235 nm): ≥ 3.0
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
標準および特殊な染色法および色素を用いた、研究および臨床病理検査用の生物学的組織の染色の重要性についてご紹介します。
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.