アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
屈折率
n20/D 1.502
密度
1.100 g/mL at 25 °C
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
2-8°C
SMILES記法
SCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C8H18O3S2/c12-7-5-10-3-1-9-2-4-11-6-8-13/h12-13H,1-8H2
InChI Key
MCINHQIUGNVTLG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
736678-VAR:
736678-BULK:
736678-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック