Merck
674176
Sigma-Aldrich
[11-(メチルカルボニルチオ)ウンデシル]テトラ(エチレングリコール)
95%
別名:
[1-(Methylcarbonylthio)undec-11-yl]tetra(ethylene glycol)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(O)S(CH2)11(OCH2CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
422.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.477
密度
1.015 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)SCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C21H42O6S/c1-21(23)28-20-10-8-6-4-2-3-5-7-9-12-24-14-16-26-18-19-27-17-15-25-13-11-22/h22H,2-20H2,1H3
InChI Key
YIUDKVMGCQIRHR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
674176-VAR:
674176-BULK:
674176-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We presents an article regarding Self-Assembled Monolayers: Advantages of Pure Alkanethiols.
プロトコル
Thioacetate Deprotection Procedure
Thioacetate Deprotection Procedure