Merck
717142
Sigma-Aldrich
PEGジチオール
average Mn 1,000, thiol
別名:
ポリ(エチレングリコール)ジチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH2(OCH2CH2)nSH
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
PEGジチオール, average Mn 1,000
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mn 1,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
mp
29-33 °C
Ω末端
thiol
α末端
thiol
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チオール官能化ナノ粒子は、粘膜付着性薬物送達、ジチオール末端両親媒性ジブロックコポリマー、二座ジチオール-ポリ(エチレングリコール)-ポリ(d,l-ラクチド)(SH2-PEG-PDLLA)の合成に使用される場合があります。金ナノ粒子は、単純なリガンド交換により、PEGジチオールを用いて簡単に官能化される場合があります。
その他情報
分子量:Mn 900-1,100
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
717142-VAR:
717142-BULK:
717142-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nadeau J
Introduction to Experimental Biophysics: Biological Methods for Physical Scientists null
Jian Yang et al.
Biomacromolecules, 15(4), 1346-1354 (2014-03-13)
Thiol-modified nanoparticles have potential applications in mucoadhesive drug delivery and have been examined in this regard for topical ocular delivery. In this paper we provide a simple method for the synthesis of a dithiol terminated amphiphilic diblock copolymer. Bidentate dithiol-poly(ethylene
資料
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.