Merck
734616
Sigma-Aldrich
ヘキサ(エチレングリコール)ジチオール
>97%, cross-linking reagent thiol reactive
別名:
3,6,9,12,15-ペンタオキサヘプタデカン-1,17-ジチオール, テトラエチレングリコールジ(エタンジオール)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H26O5S2
CAS番号:
分子量:
314.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品名
ヘキサ(エチレングリコール)ジチオール, >97%
品質水準
アッセイ
>97%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
屈折率
n20/D 1.495
密度
1.113 g/mL at 25 °C
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
2-8°C
SMILES記法
SCCOCCOCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C12H26O5S2/c18-11-9-16-7-5-14-3-1-13-2-4-15-6-8-17-10-12-19/h18-19H,1-12H2
InChI Key
DMHSDYYORJTHAS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
734616-BULK:
734616-500MG:
734616-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Woojin M Han et al.
Science advances, 4(8), eaar4008-eaar4008 (2018-08-18)
Muscle satellite cells (MuSCs) play a central role in muscle regeneration, but their quantity and function decline with comorbidity of trauma, aging, and muscle diseases. Although transplantation of MuSCs in traumatically injured muscle in the comorbid context of aging or
Ricardo Cruz-Acuña et al.
Journal of cell science, 132(20) (2019-09-29)
Synthetic hydrogels with controlled physicochemical matrix properties serve as powerful in vitro tools to dissect cell-extracellular matrix (ECM) interactions that regulate epithelial morphogenesis in 3D microenvironments. In addition, these fully defined matrices overcome the lot-to-lot variability of naturally derived materials
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
734616-500MG4061833240601