Merck
309583
Sigma-Aldrich
ペンタエチレングリコール ジ(p-トルエンスルホナート)
95%
別名:
3,6,9,12-テトラオキサテトラデカン-1,14-ジイルジトシラート, ペンタエチレングリコールジトシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO3(CH2CH2O)5SO2C6H4CH3
CAS番号:
分子量:
546.65
Beilstein:
3599245
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
viscous liquid
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
密度
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
tosylate
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C24H34O10S2/c1-21-3-7-23(8-4-21)35(25,26)33-19-17-31-15-13-29-11-12-30-14-16-32-18-20-34-36(27,28)24-9-5-22(2)6-10-24/h3-10H,11-20H2,1-2H3
InChI Key
BUHGDYPBQWWWQS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カリックス[4]アレ-ン、カリックス[5]アレ-ン、クラウンエ-テルの合成に用いられています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
309583-VAR:
309583-25G:
309583-50G:
309583-5G:
309583-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Mubarak Ali et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(36), 9170-9177 (2017-08-11)
We demonstrate experimentally and theoretically a nanofluidic device for the selective recognition of the cesium ion by exploiting host-guest interactions inside confined geometry. For this purpose, a host molecule, i.e., the amine-terminated p-tert-butylcalix[4]arene-crown (t-BuC[4]C-NH
Tetrahedron, 49, 6019-6019 (1993)
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 65, 585-585 (1993)
Chem Express, 8, 471-471 (1993)
Complexation and Transport of Zwitterionic Amino Acids by an Artificial Receptor.
Bull. Korean Chem. Soc., 20, 129-131 (1999)