アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.53 (lit.)
密度
1.242 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
tosylate
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C22H30O9S2/c1-19-3-7-21(8-4-19)32(23,24)30-17-15-28-13-11-27-12-14-29-16-18-31-33(25,26)22-9-5-20(2)6-10-22/h3-10H,11-18H2,1-2H3
InChI Key
SLAONPBUWDUSSO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
341703-BULK:
341703-50G:
341703-VAR:
341703-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック