Merck
644285
Sigma-Aldrich
[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]p-toluenesulfonate
90%
別名:
Tri(ethylene glycol) monomethyl ether tosylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22O6S
CAS番号:
分子量:
318.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
官能基
ether
tosylate
SMILES記法
COCCOCCOCCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H22O6S/c1-13-3-5-14(6-4-13)21(15,16)20-12-11-19-10-9-18-8-7-17-2/h3-6H,7-12H2,1-2H3
InChI Key
IUDNRKGPFWUYIC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
644285-VAR:
644285-5ML:
644285-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)