product name
ポリエチレングリコールメチルエーテルトシラート, average Mn 2,000
形状
solid
分子量
average Mn 2,000
転移温度
Tm 48-53 °C
Mw/Mn
≤1.1
Ω末端
tosylate
α末端
methoxy
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
729124-5G:
729124-BULK:
729124-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック