Merck
202509
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテル
average Mn 2,000, methoxy, hydroxyl
別名:
mPEG, ポリエチレングリコールモノメチルエーテル, メトキシポリ(エチレングリコール)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテル, average Mn ~2,000
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
0.05 mmHg ( 20 °C)
フォーム
flakes (or pellets)
分子量
average Mn ~2,000
粘度
54.6 cSt(210 °F)(lit.)
転移温度
Tm 52 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
それは、メチルエーテルから成る反応性鎖末端を有するポリエチレングリコール(PEG) マクロマーです。PEG 鎖末端のエーテル化は、塩基性条件下でハロゲン化アルキルと作用させることによって行うことができます。mPEGは、架橋反応を受けてヒドロゲルを形成することができます; 重合は、酸化還元反応又はフリーラジカル開始剤により、開始することができます。
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテル結合デンドリマーは、抗がん剤のキャリアとして使用できます。この新しい薬物キャリアは、生体適合表面と薬物を封入するための内部を持ちます。
巨大分子の除去に使用される限外ろ過膜の作製において細孔形成剤として使用できます。
また、ポリ(L-アラニン)とmPEGの生分解性両親媒性共重合体の作製における開始材料としても使用できます。
特徴および利点
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテル(mPEG)側鎖を挿入することで、ポリマーマトリクスの親水性と柔軟性が強化されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
359.6 °F - closed cup
引火点(℃)
182 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
202509-250G:
202509-5G:
202509-VAR:
202509-5G-KC:
202509-BULK:
202509-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Yi Wei et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(39), 13984-13992 (2012-09-04)
The microcosmic mechanisms of protein (recombinant human growth hormone, rhGH) incomplete release and stability from amphiphilic poly(monomethoxypolyethylene glycol-co-D,L-lactide) (mPEG-PLA, PELA) microspheres were investigated. PELA with different hydrophilicities (PELA-1, PELA-2, and PELA-3) based on various ratios of mPEG to PLA were
Prakash G Avaji et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(6), 1763-1767 (2013-02-16)
Saturated fatty acids (FA) were grafted using tyrosine as a spacer group to the cyclotriphosphazene ring along with equimolar hydrophilic methoxy poly(ethylene glycol) (MPEG) in cis-nongeminal way. Seven new cyclotriphosphazene amphiphiles were prepared from combinations of hydrophilic MPEGs with different
Mulu Z Tesfay et al.
Journal of virology, 87(7), 3752-3759 (2013-01-18)
We are developing oncolytic vesicular stomatitis viruses (VSVs) for systemic treatment of multiple myeloma, an incurable malignancy of antibody-secreting plasma cells that are specifically localized in the bone marrow. One of the presumed advantages for using VSV as an oncolytic
Seung-Young Lee et al.
Biomaterials, 34(2), 552-561 (2012-10-20)
Although targeted delivery mediated by ligand modified or tumor microenvironment sensitive nanocarriers has been extensively pursued for cancer chemotherapy, the efficiency is still limited by premature drug release after systemic administration. Herein we report a highly blood-stable, tumor-adaptable drug carrier
Junming Li et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 8(5), 809-817 (2012-08-15)
In this study, quercetin (QC) with cancer chemoprevention effect and anticancer potential was loaded into polymeric micelles of methoxy poly(ethylene glycol)-cholesterol conjugate (mPEG-Chol) in order to increase its water solubility. MPEG-Chol with lower critical micelle concentration (CMC) value (4.0 x
資料
Fouling Resistant Biomimetic Poly(Ethylene Glycol) Based Grafted Polymer Coatings