蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.05 mmHg ( 20 °C)
詳細
non-ionic
製品種目
BioUltra
フォーム
paste
viscous liquid (clear)
分子量
470-530
不純物
insoluble matters, passes filter test
≤0.005% peroxides (as H2O2)
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
20 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.03
官能基
hydroxyl
SMILES記法
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
359.6 °F - closed cup
引火点(℃)
182 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
71578-10ML-F-KC:
71578-1KG-F:
71578-BULK-F:
71578-VAR-F:
71578-250G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック