製品名
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテル, average Mn 10,000
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.05 mmHg ( 20 °C)
フォーム
chunks
powder or crystals
分子量
average Mn 10,000
mp
60-65 °C
Mw/Mn
≤1.2
Ω末端
hydroxyl
α末端
methoxy
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
415.0 °F - closed cup
引火点(℃)
212.80 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
732621-VAR:
732621-5G:
732621-25G:
732621-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
732621-25G | 4061833607572 |
732621-5G | 4061833607589 |