Merck
445894
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)ジメチルエーテル
average MN 1,000, cross-linking reagent click chemistry
別名:
ジメチルポリエチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(エチレングリコール)ジメチルエーテル, average Mn ~1,000
フォーム
solid
分子量
average Mn ~1,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
屈折率
n20/D 1.46
bp
>250 °C
転移温度
Tm (DSC) 42 °C (at peak)
密度
1.08 g/mL at 25 °C
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES記法
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
312.8 °F - closed cup
引火点(℃)
156.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
445894-250G:
445894-50G:
445894-VAR:
445894-BULK:
445894-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)