Merck
445886
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)ジメチルエーテル
average MN 500, cross-linking reagent click chemistry, 100 ppm BHT as stabilizer
別名:
ジメチルポリエチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(エチレングリコール)ジメチルエーテル, average Mn ~500, contains 100 ppm BHT as stabilizer
フォーム
liquid
品質水準
分子量
average Mn ~500
含みます
100 ppm BHT as stabilizer
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
bp
>250 °C
密度
1.05 g/mL at 25 °C
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES記法
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 荷電二重らせん高分子から構築された機械的・熱的に安定なゲル電解質:この研究は、Poly(ethylene glycol) dimethyl ether(PEGDME)を取り入れたゲル電解質の開発を説明しており、高性能エネルギー貯蔵用途に重要なその機械的・熱的安定性の向上を明らかにしています(Yu et al., 2024)。
  • poly(ethylene glycol) dimethyl ether(DMPE)における糖1,2-orthoestersの合成のための環境的に穏和なプロトコル:この研究は、糖orthoesterを生産するための反応媒体としてPEGDMEを用いるグリーン合成アプローチを提示し、製薬業界における持続可能な科学プロセスにおけるその役割を示しています(Yang et al., 2023)。
  • Li-LiFePO(4)電池、Li-S電池、Li-O(2)電池における室温で固体のポリマー電解質:この論文では、さまざまなリチウム電池構成におけるPEGDMEを用いたポリマー電解質の利用について詳述し、電池の安全性と性能を高める上でのその有効性を強調しています(Marangon et al., 2023)。
  • PEGDMEポリマー電解質を使用している固体リチウムイオン電池の安全性、高性能、およびN/P比の効果:固体リチウムイオン電池におけるPEGDMEの導入について説明し、エネルギー貯蔵技術の進歩にとって極めて重要な高性能と安全性の達成におけるその役割に注目しています(Jeon et al., 2023)。
アナリシスノート
この製品は特有の溶融範囲を持ち、固体、液体、固化溶融物または過冷却溶融物の状態で存在します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
312.8 °F - closed cup
引火点(℃)
156.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
445886-10ML:
445886-VAR:
445886-250ML:
445886-BULK:
445886-10ML-KC:
445886-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yimu Zhao et al.
Advanced healthcare materials, 8(5), e1801187-e1801187 (2019-02-10)
Due to escalating drug developmental costs and limitations of cardiotoxicity screening, there is an urgent need to develop robust in vitro 3D tissue culture platforms that can both facilitate the culture of human cardiac tissues and provide noninvasive functional readouts