Merck
P3515
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
average Mn 950-1,050
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
形状
waxy solid
品質水準
分子量
average Mn 950-1,050
粘度
17.4 cSt(210 °F)(lit.)
mp
39 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 800 mg/ml, 20 °C)
密度
1.0926 g/mL at 60 °C
1.0765 g/mL at 80 °C
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)は、無毒の水溶性ポリマーで、免疫系による認識に抵抗する傾向があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3515-5G:
P3515-1KG:
P3515-VAR:
P3515-250G:
P3515-BULK:
P3515-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Poly (L-lysine)-g-poly (ethylene glycol) layers on metal oxide surfaces: attachment mechanism and effects of polymer architecture on resistance to protein adsorption"
Kenausis.LG, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 104(14), 3298-3309 (2000)
"Poly (ethylene glycol)-containing hydrogels in drug delivery"
Peppas.AN, et al.
J. Controlled Release, 62(1), 81-87 (1999)
"Biodegradable poly (e-caprolactone)-poly (ethylene glycol) block copolymers: characterization and their use as drug carriers for a controlled delivery system"
Zhou S, et al.
Biomaterials, 24(20), 3563-3570 (2003)
"Methoxy poly (ethylene glycol)-poly (lactide)(MPEG-PLA) nanoparticles for controlled delivery of anticancer drugs"
Dong Y and Feng S-S
Biomaterials, 25(14), 2843-2849 (2004)
Yue Hugh Guan et al.
Journal of chromatography. A, 1424, 102-110 (2015-03-31)
Manufacturing high-value added biotech biopharmaceutical products (e.g. therapeutic proteins) requires quick-to-develop, GMP-compliant, easy-to-scale and cost effective preparatory chromatography technologies. In this work, we describe the construction and testing of a set of 5-mm inner diameter stainless steel toroidal columns for