About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
13111021
EC Index Number:
500-038-2
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
420 °C
有効性
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
33-40 °C
転移温度
flash point 260 °C
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Polyethylene glycol 1000 for synthesis. CAS 25322-68-3, pH 4 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
アナリシスノート
Melting range (lower value): ≥ 33 °C
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Hydroxyl value: 107 - 118
Average molecular mass: 950 - 1050
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Hydroxyl value: 107 - 118
Average molecular mass: 950 - 1050
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
281.5 °F - closed cup
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup