Merck
84797
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
BioUltra, 2,000
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品種目
BioUltra
フォーム
powder
分子量
Mr 1900-2200
不純物
insoluble matter:, passes filter test
≤0.001% peroxides (as H2O2):
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
50-53 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.1
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、非イオン性の親水性ポリマーであり、様々な分子量のものをご利用になれます。これはタンパク質と核酸の精製および結晶成長を促進します。PEGはデキストランとともに水性ポリマー二相系をもたらし、これは生物試料の精製に必要とされます。また、PEGは細胞膜とも相互作用することにより、細胞融合を可能にします。ステルス効果、長期の血液循環、および優れた生体適合性を示します。PEGには、補体経路を刺激することにより過敏症反応を誘発する能力があります。
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)は以下の用途に使用されています。
  • 液体乾燥剤溶液の調製における成分として
  • タンパク質結晶化における沈殿剤および添加剤として
  • 分子レベルで細胞系との相互作用を明らかにするための代表的な生体適合性ポリマーとして
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
281.5 °F - closed cup
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
84797-1KG-F:
84797-VAR-F:
84797-BULK-F:
84797-250G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Crystal Structures of Membrane Transporter MmpL3, an Anti-TB Drug Target
Zhang B, et al.
Cell, 176(3), 636-648 (2019)
Poly(Ethylene Glycol) Chemistry: Biotechnical and Biomedical Applications (2013)
Exploring carbon nanomaterial diversity for nucleation of protein crystals
Govada L, et al.
Scientific Reports, 6(18), 20053-20053 (2016)
Influence of osmotic drying with an aqueous poly (ethylene glycol) liquid desiccant on alumina objects gelcast with gelatin
Hammel EC, et al.
Ceramics International, 43(18), 16443-16450 (2017)
Li Xu et al.
Biomaterials, 147, 1-13 (2017-09-20)
As the gold standard polymer for drug delivery system, polyethylene glycol (PEG) has excellent biocompatibility. It's reported that the low nonspecific interactions between PEG and body contribute to its biocompatibility. However, here we discover dynamic biological interactions exist between PEG