Merck
88440
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
BioUltra, 200
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
製品種目
BioUltra
フォーム
liquid
分子量
Mr 190-210
不純物
insoluble matter:, passes filter test
≤0.02% peroxides (as H2O2):
屈折率
n20/D 1.460
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
密度
1.124 g/mL at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、非イオン性の親水性ポリマーで、さまざまな分子量で入手できます。タンパク質と核酸の精製及び結晶成長に有用です。 PEGとデキストランを一緒にすると、生体物質の精製に必要な水性ポリマーの2相系が得られます。 PEGは細胞膜とも相互作用し、それによって細胞融合をもたらします。
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、血管内皮成長因子(VEGF)発現の調節におけるNADPHオキシダーゼ4(Nox4)のシグナル伝達の役割を評価するために使用されます。 種特異的な定量的ポリメラーゼ連鎖反応(qPCR)において、溶解物の希釈に使用されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
519.8 °F - closed cup
引火点(℃)
271.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
88440-1L-F:
88440-10ML-F-KC:
88440-250ML-F:
88440-VAR-F:
88440-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Prorenin receptor (PRR)-mediated NADPH oxidase (Nox) signaling regulates VEGF synthesis under hyperglycemic condition in ARPE-19 cells
Haque, R, et al.
Journal of Receptor and Signal Transduction Research, 37(6), 560-568 (2017)
Yeast creates a niche for symbiotic lactic acid bacteria through nitrogen overflow
Ponomarova, Olga, et al.
Cell Systems, 5(4), 345-357 (2017)
Poly(Ethylene Glycol) Chemistry: Biotechnical and Biomedical Applications (2013)
Prisca Rakotomanga et al.
Biomedical optics express, 10(7), 3410-3424 (2019-08-31)
Spatially resolved multiply excited autofluorescence spectroscopy is a valuable optical biopsy technique to investigate skin UV-visible optical properties in vivo in clinics. However, it provides bulk fluorescence signals from which the individual endogenous fluorophore contributions need to be disentangled. Skin
Lara Rodriguez-Laguna et al.
The Journal of experimental medicine, 216(2), 407-418 (2018-12-29)
Generalized lymphatic anomaly (GLA) is a vascular disorder characterized by diffuse or multifocal lymphatic malformations (LMs). The etiology of GLA is poorly understood. We identified four distinct somatic PIK3CA variants (Glu542Lys, Gln546Lys, His1047Arg, and His1047Leu) in tissue samples from five