Merck
81210
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
average Mw 1,500
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品名
ポリエチレングリコール, average Mw 1,500
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mw 1,500
mp
45-50 °C
転移温度
Tm 45-50 °C
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、非イオン性親水性ポリマーで、さまざまな分子量があります。タンパク質および核酸の精製および結晶成長に役立ちます。PEGおよびデキストランを組み合わせると水性ポリマーの二相系が得られ、これは生物由来物質の精製に必要です。また、PEGは細胞膜と相互作用するため、細胞融合を引き起こします。
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)は、in vitro培養ビーズの組織学的、組織化学的、および免疫組織化学的評価で使用されてきました。 細胞の融合のために使用されてきました。
その他情報
分子量範囲:1,400~1,600
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81210-5KG:
81210-6X1KG:
81210-VAR:
81210-1KG:
81210-BULK:
81210-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chondrogenesis of human mesenchymal stem cells encapsulated in alginate beads.
Ma HL et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 64, 273-273 (2003)
Poly (ethylene glycol) in drug delivery: pros and cons as well as potential alternatives.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49, 6288-6308 (2010)
DC-SIGN (CD209) expression is IL-4 dependent and is negatively regulated by IFN, TGF-beta, and anti-inflammatory agents.
Relloso M et al.
Journal of Immunology, 168, 2634-2634 (2002)
Poly(Ethylene Glycol) Chemistry: Biotechnical and Biomedical Applications (2013)
Idalis Villanueva et al.
Acta biomaterialia, 5(8), 2832-2846 (2009-06-11)
The pericellular matrix (PCM) surrounding chondrocytes is thought to play an important role in transmitting biochemical and biomechanical signals to the cells, which regulates many cellular functions including tissue homeostasis. To better understand chondrocytes interactions with their PCM, three-dimensional poly(ethylene