Merck
86101
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
BioUltra, 1,500
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
製品種目
BioUltra
フォーム
solid
分子量
Mr 1400-1600
不純物
insoluble matter:, passes filter test
≤0.001% peroxides (as H2O2):
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
45-50 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、非イオン性の親水性ポリマーです。
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)は、凍結保護溶液の製造に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、タンパク質と核酸の精製および結晶成長に役立ちます。また、PEGは細胞膜とも相互作用することにより、細胞融合を可能にします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
86101-250G-F:
86101-1KG-F:
86101-BULK-F:
86101-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Poly(Ethylene Glycol) Chemistry: Biotechnical and Biomedical Applications (2013)
Viability of fastidious Phytophthora following different cryopreservation treatments
Houseknecht JL, et al.
Fungal Biology, 116(10), 1081-1089 (2012)
Thomas McNerney et al.
mAbs, 7(2), 413-428 (2015-02-24)
High titer (>10 g/L) monoclonal antibody (mAb) cell culture processes are typically achieved by maintaining high viable cell densities over longer culture durations. A corresponding increase in the solids and sub-micron cellular debris particle levels are also observed. This higher burden
Idalis Villanueva et al.
Acta biomaterialia, 5(8), 2832-2846 (2009-06-11)
The pericellular matrix (PCM) surrounding chondrocytes is thought to play an important role in transmitting biochemical and biomechanical signals to the cells, which regulates many cellular functions including tissue homeostasis. To better understand chondrocytes interactions with their PCM, three-dimensional poly(ethylene
Mark A Rice et al.
Acta biomaterialia, 5(1), 152-161 (2008-09-17)
Ultrasound has potential as a non-destructive analytical technique to provide real-time online assessments of matrix evolution in cell-hydrogel constructs used in tissue engineering. In these studies, chondrocytes were encapsulated in poly(ethylene glycol) hydrogels, and gel degradation was manipulated to provide