安全性情報
P7181
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol solution
Hybri-Max, 50 % (w/v), average mol wt 1,450, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
別名:
PEG 溶液, ポリエチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
グレード
Hybri-Max
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
solution
分子量
average mol wt 1,450
濃度
50 % (w/v)
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
不純物
endotoxin, tested
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
詳細
ポリエチレングリコール(PEG)は酸化エチレンと水のポリマーで、縮合で得られます。
アプリケーション
50% PEGを必要とする通常の融合プロトコルでの使用を推奨します。
PEGは、モノクローナル抗体産生用のハイブリドーマを得るためのフソゲンとして用いられます。細胞ハイブリダイゼーションを誘導します。
ポリエチレングリコール溶液は以下のハイブリダイゼーションに使用されています:
  • 放射線を照射されたラクダ線維芽細胞とA23ハムスター細胞
  • マウス脾細胞とSp2/0-Ag 14マウス骨髄腫細胞
  • ウサギ脾細胞と細胞株240E-1
生物化学的/生理学的作用
ポリエチレングリコール(PEG)は、洗剤、乳化剤、石鹸、鋳造工程、医薬品、および化粧品で使用されます。PEGは潤滑剤として広く使用され、クロマトグラフの固定相にも適用されています。PEGはエマルジョン中の結晶の形成を阻害します。
包装
窒素封入アンプル入りです。
その他情報
DPBS(カルシウム不含)中に、50%(w/v)ポリエチレングリコ-ル(平均分子量1450)を含有します。
再構成
溶液はそのまま使用できます。より低濃度の溶液が必要な場合は、カルシウム不含滅菌DPBS(D5773)で希釈してください。冷却後に沈殿が生じる場合がありますが、加温すれば消失します。溶液は必要に応じて冷凍できますが、凍結融解の繰り返しを避けるため、分注してから冷凍してください。
法的情報
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P7181-VAR:
P7181-BULK:
P7181-5X5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fatima Amanat et al.
mBio, 12(4), e0100221-e0100221 (2021-07-28)
After first emerging in late 2019 in China, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has since caused a pandemic leading to millions of infections and deaths worldwide. Vaccines have been developed and authorized, but the supply of these vaccines
Zhengrong Zhang et al.
Cell death and differentiation, 28(9), 2765-2777 (2021-04-22)
The severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) virus is highly contagious and causes lymphocytopenia, but the underlying mechanisms are poorly understood. We demonstrate here that heterotypic cell-in-cell structures with lymphocytes inside multinucleate syncytia are prevalent in the lung tissues
Construction of two whole genome radiation hybrid panels for dromedary (Camelus dromedarius): 5000 RAD and 15000 RAD
Perelman PL, et al.
Scientific reports, 8(1), 1982-1982 (2018)
Retinol encapsulated into amorphous Ca2+ polyphosphate nanospheres acts synergistically in MC3T3-E1 cells
Muller WEG, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 93(2), 214-223 (2015)
Development of Monoclonal Antibodies against CMP-N-Acetylneuraminate-beta-galactosamide-alpha-2, 3-sialyltransferase 1 (ST3Gal-I) Recombinant Protein Expressed in E. coli
Gupta AK, et al.
Biochemistry Research International, 2015(1), 1982-1982 (2015)