A5159
アミノプテリン
Hybri-Max™, 50 ×, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
別名:
(S)-2-{4-[(2,4-ジアミノプテリジン6-イル)メチルアミノ]ベンズアミド}ペンタン二酸, 4-アミノ-PGA, 4-アミノプテロイル-L-グルタミン酸, 4-アミノ葉酸
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Hybri-Max™
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
フォーム
lyophilized powder
濃度
50 ×
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
不純物
endotoxin, tested
溶解性
10 mL/vial, clear, red (in TC Medium)
&ε; (減衰係数)
24,500 at 282 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
25,700 at 261 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
8,100 at 373 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)cnc2n1
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
InChI Key
TVZGACDUOSZQKY-LBPRGKRZSA-N
遺伝子情報
human ... FPGS(2356)
mouse ... Fpgs(14287)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
関連事項
再構成
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A5159-1VL-PW:
A5159-1VL-IR:
A5159-BULK:
A5159-10VL:
A5159-PH:
A5159PROC:
A5159-VAR:
A5159-1VL:
この製品を見ている人はこちらもチェック