Merck
H0262
Sigma-Aldrich
HAT培地サプリメント(50×) Hybri-Max
lyophilized powder, suitable for hybridoma, BioXtra
別名:
HAT Supplement, Hypoxanthine-Aminopterin-Thymidin (HAT) media supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
製品名
HAT培地サプリメント(50×) Hybri-Max, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
フォーム
lyophilized powder
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
不純物
endotoxin, tested
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
HAT Media Supplement (50×) Hybri-Maxは、以下の用途に使用されています:
  • ヒポキサンチン-グアニンホスホリボシルトランスフェラーゼ(HPRT)欠損クローンの選択と検証に
  • mAb(モノクローナル抗体)の作成に
  • ルシフェラーゼベースのバイオアッセイ(LUC)に
再構成
バイアルの内容物を滅菌済みの培地10 mLで再構成します。ストック溶液は、500 mLの培地を調製するのに十分な量です。最終使用濃度:100 μM ヒポキサンチン、0.4 μM アミノプテリン 、16 μM チミジン。
法的情報
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
H0262-VAR:
H0262-1VL:
H0262-1VL-KC:
H0262-10VL:
H0262-1VL-PW:
H0262PROC:
H0262-1VL-IR:
H0262-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Geoffrey A Mueller et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 205(8), 1999-2007 (2020-09-11)
IgE Abs drive the symptoms of allergic disease upon cross-linking allergens on mast cells or basophils. If the IgE binding sites on the allergens could be identified, it may be useful for creating new forms of immunotherapy. However, direct knowledge
The expression and function of the NKRP1 receptor family in C57BL/6 mice
Aust J G, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), jimmunol-j0804281 (2009)
The expression and function of the NKRP1 receptor family in C57BL/6 mice
Aust J G, et al.
Journal of Immunology, jimmunol-j0804281 (2009)
Youngkyun Kim et al.
Clinical & translational immunology, 4(11), e51-e51 (2015-12-19)
This study was undertaken to develop a novel anti-citrullinated peptide antibody (ACPA) and to investigate its arthritogenicity in a collagen-induced arthritis (CIA) model. The novel ACPA, 12G1, was developed by injecting cyclic citrullinated antigen in mice and subsequently hybridizing the
Development and validation of cell-based luciferase reporter gene assays for measuring neutralizing anti-drug antibodies against interferon beta
Hermanrud C, et al.
Journal of Immunological Methods, 1-9 (2016)