由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
分子量
268.5
保管条件
(tightly closed)
色
colorless
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
68 °C/0.001 mmHg (lit.)
溶解性
hexane: miscible 10 % (v/v)
密度
0.783 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C19H40/c1-16(2)10-7-12-18(5)14-9-15-19(6)13-8-11-17(3)4/h16-19H,7-15H2,1-6H3
InChI Key
XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
動物プライミングに一般的に使用され、肉芽腫性炎症や局所リンパ排液の障害を引き起こし、結果として腹水量を増加させます。マウスの全身性ループスの誘発に使用されています。
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
2540079:
P2870-100ML:
P2870-250ML:
P2870-VAR:
P2870-500ML:
P2870-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Carcinogenesis and Epigenetics