Merck
131083
Sigma-Aldrich
4-フェニルアゾフェノール
98%
別名:
4-ヒドロキシアゾベンゼン, ソルベントイエロー7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N=NC6H4OH
CAS番号:
分子量:
198.22
カラーインデックス番号:
11800
Beilstein:
957567
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 0.1%, clear
λmax
347 nm
&ε; (減衰係数)
10000 at 233-239 nm in methanol at 0.005 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-13+
InChI Key
BEYOBVMPDRKTNR-BUHFOSPRSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-フェニルアゾフェノールは、極性アゾ色素を含むポリメタクリレートです。
アプリケーション
4-フェニルアゾフェノール(4PP)は、窒素充足および窒素制限培養条件下でのP.chrysosporiumによる無機化の研究に使用されています。
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
131083-100G:
131083-VAR:
131083-BULK:
131083-25G:
131083-2.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)