Merck
479624
Sigma-Aldrich
4-(フェニルアゾ)安息香酸
98%
別名:
4-(2-Phenyldiazenyl)benzoic acid, 4-Carboxyazobenzene, Azobenzene-4-carboxylic acid, Azoic acid, p-Phenylazobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N=NC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
226.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
247-250 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H10N2O2/c16-13(17)10-6-8-12(9-7-10)15-14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,(H,16,17)/b15-14+
InChI Key
CSPTZWQFHBVOLO-CCEZHUSRSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アゾベンゼン誘導体である4-(フェニルアゾ)安息香酸(PABA)は、光異性化可能な分子です。 p-アミノ安息香酸をニトロソベンゼンと反応させることで合成できます。PABAとTiO2電極やZnO電極との相互作用が調べられています。 ジメチルアミノカリックス[4]アレーンとPABAを用いて光可逆的スイッチが開発されています。 PABAを用いたポリ(ヒドロキシエチルアクリレート)コア架橋星型ポリマーのポスト機能化により、α-シクロデキストリンとの複合体形成能が得られます。
アプリケーション
4-(フェニルアゾ)安息香酸は、新しいフォトクロミックZrO2前駆体溶液の調製で使用される可能性があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
479624-1G:
479624-BULK:
479624-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New dyes for solar cells based on nanostructured semiconducting metal oxides: Synthesis and characterisation of ruthenium (II) complexes with thiol-substituted ligands.
Ohlsson J, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 148(1), 41-48 (2002)
Synthesis of a new photochromic ZrO2 precursor for preparation of functional thin films.
Nishizawa K, et al.
Key Engineering Materials, 320, 175- 178 (2006)
Chao Luo et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(23), e1706498-e1706498 (2018-04-25)
Organic compounds are desirable alternatives for sustainable lithium-ion battery electrodes. However, the electrochemical properties of state-of-the-art organic electrodes are still worse than commercial inorganic counterparts. Here, a new chemistry is reported based on the electrochemical conversion of nitro compounds to
Azobenzene-Functionalised Core Cross-Linked Star Polymers and their Host-Guest Interactions.
Tan S, et al.
Australian Journal of Chemistry, 67(1), 173-178 (2014)
A photoresponsive wettability switch based on a dimethylamino Calix[4]arene.
Zhang X, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 20(30), 9367-9371 (2014)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
479624-1G4061825766249