安全性情報
8.20118
Sigma-Aldrich
trans-Azobenzene
for synthesis
別名:
trans-Azobenzene, Diazobenzene, Diphenyl diimide, Diphenyldiazene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N=NC6H5
CAS番号:
分子量:
182.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352124
EC Index Number:
203-102-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.00048 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
有効性
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
291-294 °C/1013 hPa
mp
66-69 °C
転移温度
flash point 100 °C
密度
1.203 g/cm3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(=Nc2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100.0 °C - closed cup