379298
N,N-ジメチル-4,4′-アゾジアニリン
97%
別名:
4-(4-ジメチルアミノフェニルアゾ)アニリン, 4-アミノ-4′-(ジメチルアミノ)アゾベンゼン, 4-アミノ-4′-ジメチルアミノアゾベンゼン, p,p′-DMPA-アニリン, p,p′-ジMAPA-アニリン, ディスパースブラック3
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
powder, crystals or chunks
mp
190 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C14H16N4/c1-18(2)14-9-7-13(8-10-14)17-16-12-5-3-11(15)4-6-12/h3-10H,15H2,1-2H3/b17-16+
InChI Key
BVRIUXYMUSKBHG-WUKNDPDISA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
379298-VAR:
379298-BULK:
379298-1G:
379298-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック