組成
Dye content, ≥95%
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
orange to very dark orange
pH
10.2 (26 °C)
mp
131-133 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 1 mg/mL, clear to very slightly hazy, orange
密度
0.32 g/cm3 at 20 °C ((68 °F) - OECD Test Guideline 109)
&ε; (減衰係数)
≥30000 at 223-233 nm in ethanol at 0.01 g/L
εmax
≥6000 at 299-319 nm in ethanol at 0.01 g/L (2nd)
λmax
≥11000 at 461-491 nm in ethanol at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19H
InChI Key
MRQIXHXHHPWVIL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>554.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
> 290 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
103624-SIAL:
103624-BULK:
103624-VAR:
103624-100G:
103624-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック