Merck
306436
Sigma-Aldrich
スダンブルーII
Dye content 98 %
別名:
ソルベントブルー35
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26N2O2
CAS番号:
分子量:
350.45
カラーインデックス番号:
61554
Beilstein:
2398560
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder or crystals
品質水準
組成
Dye content, 98%
mp
120-122 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 4 mg/mL, clear to opaque, blue
&ε; (減衰係数)
≥16000 at 648-652 nm in chloroform at 0.01 g/L
λmax
≥13000 at 600-604 nm in chloroform at 0.01 g/L (2nd)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCNc1ccc(NCCCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C22H26N2O2/c1-3-5-13-23-17-11-12-18(24-14-6-4-2)20-19(17)21(25)15-9-7-8-10-16(15)22(20)26/h7-12,23-24H,3-6,13-14H2,1-2H3
InChI Key
OCQDPIXQTSYZJL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スーダンブルーIIは、ソルベントブルー35またはオイルブルー35としても知られる、官能性アゾ基と芳香環を持つ合成色素です。アントラキノン由来です。スーダンブルーIIは発がん性で、ヒトの健康および環境に有害です。
アプリケーション
スーダンブルーIIは、アルコール、エステル、炭化水素誘導体、油、脂肪および蝋の染色で染料として使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
306436-100G:
306436-BULK:
306436-VAR:
306436-5G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Spectrophotometric determination of Sudan Blue II in environmental samples after dispersive liquid-liquid microextraction
Unsal Y E
Quimica nova, 37 (2014)