アッセイ
≥96.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
199 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+
InChI Key
RCTGMCJBQGBLKT-PAMTUDGESA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
67386-25MG:
67386-BULK:
67386-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック