Merck
S4261
Sigma-Aldrich
ズダン IV
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
別名:
オイルレッドIV, スカーレットレッドシャルラッハ, スダンRまたはスダンBB, ソルベントレッド27, ビーブリッヒスカーレットR, 脂溶性, ファットポンソーR または ファットポンソー4, リピッドクリムゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H20N4O
CAS番号:
分子量:
380.44
カラーインデックス番号:
26105
Beilstein:
709018
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
ズダン IV, BioXtra, certified by the Biological Stain Commission
グレード
certified by the Biological Stain Commission
製品種目
BioXtra
形状
powder
組成
Dye content, ≥80%
mp
199 °C (dec.) (lit.)
λmax
356-360 nm (2nd)
519-523 nm (1st)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+
InChI Key
RCTGMCJBQGBLKT-PAMTUDGESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
Lillie-Ashburn過飽和イソプロパノ-ル法のChurukian変法を用いた脂質染色剤としての使用について試験済み。この方法では、ス-ダンIVの代わりにオイルレッドOを使用することもできます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S4261-BULK:
S4261-VAR:
S4261-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The induction of cytochrome P450 1A1 by sudan dyes.
Refat NA
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology (2008)
Hans F. Stroo
In Situ Remediation of Chlorinated Solvent Plumes (2010)
Histophatologic Techniques (2006)
Requirement of JNK1 for endothelial cell injury in atherogenesis
Narges Amini
Atherosclerosis (2014)
Amit Fahima et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 283, 41-50 (2019-05-28)
Litchi (Litchi chinensis Sonn.) is a subtropical fruit known for its attractive red pericarp color, semi-translucent white aril and unique flavor and aroma. Rapid post-harvest pericarp browning strictly limits litchi fruit marketing. In the current research, we hypothesized that modification