About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16OSi
CAS番号:
分子量:
156.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.457
bp
76 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#CCCCO
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9/h9H,4-5,7H2,1-3H3
InChI Key
LIHAMNSEAAPIRM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.9 °F - closed cup
引火点(℃)
84.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
650315-VAR:
650315-25G:
650315-BULK:
650315-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)