Merck
779784
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthalene
99%
別名:
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthyl, (R)-1,1′-Bi-2-naphthyl dimethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H18O2
CAS番号:
分子量:
314.38
Beilstein:
4704231
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
99%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +52°, c = 1% in chloroform
mp
227-231 °C (lit.)
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3
InChI Key
BJAADAKPADTRCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
779784-VAR:
779784-BULK:
779784-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)