Merck
693057
Sigma-Aldrich
(S)-BINAP
別名:
(S)-(−)-2,2′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1′-ビナフタレン, (S)-(−)-2,2′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1′-ビナフチル, (S)-(−)-(1,1′-ビナフタレン-2,2′-ジイル)ビス(ジフェニルホスフィン), (S)-(−)-BINAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)2PC10H6-]2
CAS番号:
分子量:
622.67
Beilstein:
5321443
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
crystals
品質水準
光学活性
[α]20/D -222, c = 0.5 in benzene
mp
238-240 °C (lit.)
官能基
phosphine
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
InChI Key
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • エナンチオ選択的およびジアステレオ選択的極性転換型カルボニルアリル化
  • 抗腫瘍薬である有機ホスフィンオキシドの合成
  • ヒドロキシ基のSN2ハロゲン化
  • BINAP錯体の合成
  • BINAPキレートのコンホメーション的柔軟性の研究
法的情報
本製品は、高砂香料工業株式会社と共同で、研究用として販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
693057-100MG:
693057-BULK:
693057-VAR:
693057-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kim-Hung Lam et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(11), 5527-5530 (2010-09-14)
Following our previously reported pyridinyl phosphine oxides as antitumor agents, we targeted the commercially available C(2)-axial chiral organophosphine ligand catalysts, such as 2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl (BINAP) 1 and 2,2',6,6'-tetramethoxy-4,4'-bis(diphenylphosphino)-3,3'-bipyridine (P-Phos) 2 as a convenient source for producing organophosphine oxides as antitumor leads.
資料
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago