Key Documents
8.24429
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-(+)-4,5-Bis(diphenylphosphinomethyl)-2,2- dimethyl-1,3-dioxolane
for synthesis
別名:
(4S,5S)-(+)-4,5-Bis(diphenylphosphinomethyl)-2,2- dimethyl-1,3-dioxolane, (+)-DIOP, (+)-2,3-O-Isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphenylphosphino)-butane, (+)-1,4-Bis(diphenylphosphino)-1,4-dideoxy-2,3-O-isopropylidene-D-threitol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H32O2P2
CAS番号:
分子量:
498.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
EC Index Number:
253-307-9
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder
mp
86-89 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C31H32O2P2/c1-31(2)32-29(23-34(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)30(33-31)24-35(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-22,29-30H,23-24H2,1-2H3/t29-,30-/m1/s1
InChI Key
VCHDBLPQYJAQSQ-LOYHVIPDSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 87 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in benzene): +11.5 - +13.5 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3