Merck
692808
Sigma-Aldrich
(R,R)-DACH-フェニルTrostリガンド
95%
別名:
(1R,2R)-(+)-1,2-ジアミノシクロヘキサン-N,N′-ビス(2-ジフェニルホスフィノベンゾイル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H40N2O2P2
CAS番号:
分子量:
690.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +131°, c = 1 in methanol
mp
136-142 °C
官能基
amide
phosphine
SMILES記法
O=C(N[C@@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C44H40N2O2P2/c47-43(37-27-13-17-31-41(37)49(33-19-5-1-6-20-33)34-21-7-2-8-22-34)45-39-29-15-16-30-40(39)46-44(48)38-28-14-18-32-42(38)50(35-23-9-3-10-24-35)36-25-11-4-12-26-36/h1-14,17-28,31-32,39-40H,15-16,29-30H2,(H,45,47)(H,46,48)/t39-,40-/m1/s1
InChI Key
AXMSEDAJMGFTLR-XRSDMRJBSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
不斉アリルアルキル化リガンド
法的情報
Dr. Reddy's Laboratoriesと共同で研究目的に限り販売しています。 米国特許番号5739396出願。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
692808-250MG:
692808-VAR:
692808-BULK:
692808-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asymmetric transition-metal-catalyzed allylic alkylations: applications in total synthesis.
Barry M Trost et al.
Chemical reviews, 103(8), 2921-2944 (2003-08-14)
Trost, B.M. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Asymmetric Transition Metal-Catalyzed Allylic Alkylations.
Barry M. Trost et al.
Chemical reviews, 96(1), 395-422 (1996-02-01)
Trost, B.M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 124, 11616-11616 (2004)
資料
The Trost group at Stanford University has pioneered the use of C-2 symmetric diaminocyclohexyl (DACH) ligands in AAA, allowing for the rapid synthesis of a diverse range of chiral products with a limited number of chemical transformations.
Trost Ligands
Palladium-catalyzed asymmetric allylic alkylation (AAA) has proven to be an exceptionally powerful method for the efficient construction of stereogenic centers.