Merck
692786
Sigma-Aldrich
(S,S)- -DACH-ナフチル Trostリガンド
95%
別名:
(1S,2S)-(−)-1,2-ジアミノシクロヘキサン-N,N′-ビス(2-ジフェニルホスフィノ-1-ナフトイル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H44N2O2P2
CAS番号:
分子量:
790.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -66.0°, c = 1 in methanol
mp
232-237 °C
官能基
amide
phosphine
SMILES記法
O=C(N[C@H]1CCCC[C@@H]1NC(=O)c2c(ccc3ccccc23)P(c4ccccc4)c5ccccc5)c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C52H44N2O2P2/c55-51(49-43-29-15-13-19-37(43)33-35-47(49)57(39-21-5-1-6-22-39)40-23-7-2-8-24-40)53-45-31-17-18-32-46(45)54-52(56)50-44-30-16-14-20-38(44)34-36-48(50)58(41-25-9-3-10-26-41)42-27-11-4-12-28-42/h1-16,19-30,33-36,45-46H,17-18,31-32H2,(H,53,55)(H,54,56)/t45-,46-/m0/s1
InChI Key
VXFKMKXTPXVEMU-ZYBCLOSLSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
不斉アリルアルキル化リガンド
法的情報
Dr. Reddy's Laboratoriesと共同で研究目的に限り販売しています。 米国特許番号5739396出願。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
692786-1G:
692786-250MG:
692786-BULK:
692786-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Asymmetric transition-metal-catalyzed allylic alkylations: applications in total synthesis.
Barry M Trost et al.
Chemical reviews, 103(8), 2921-2944 (2003-08-14)
Trost, B.M. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Asymmetric Transition Metal-Catalyzed Allylic Alkylations.
Barry M. Trost et al.
Chemical reviews, 96(1), 395-422 (1996-02-01)
Trost, B.M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 124, 11616-11616 (2004)
資料
The Trost group at Stanford University has pioneered the use of C-2 symmetric diaminocyclohexyl (DACH) ligands in AAA, allowing for the rapid synthesis of a diverse range of chiral products with a limited number of chemical transformations.
Trost Ligands
Palladium-catalyzed asymmetric allylic alkylation (AAA) has proven to be an exceptionally powerful method for the efficient construction of stereogenic centers.