Merck
697761
Sigma-Aldrich
(R,R)-DIPAMP
95%
別名:
(R,R)-1,2-エタンジイルビス[(2-メトキシフェニル)フェニルホスフィン], (R,R)-1,2-ビス[(2-メトキシフェニル)(フェニルホスフィノ)]エタン, (R,R)-エチレンビス[(2-メトキシフェニル)フェニルホスフィン], [(1R,2R)-(−)-ビス[(2-メトキシフェニル)フェニルホスフィノ]エタン]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2-]2
CAS番号:
分子量:
458.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D −81°, c = 1 in chloroform
mp
102-106 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m1/s1
InChI Key
QKZWXPLBVCKXNQ-ROJLCIKYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(R, R)-DIPAMP can be used:
  • As a catalyst in the enantioselective [3+2] cycloaddition of γ-substituted allenoates with β-perfluoroalkyl enones and 3-butynoates with electron-deficient olefins to yield substituted cyclopentenes.
  • To prepare its rhodium metal complexes, which are used as catalysts in asymmetric hydrogenation reactions.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
697761-100MG:
697761-BULK:
697761-500MG:
697761-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of gas-liquid mass transfer on enantioselectivity in asymmetric hydrogenations
Pestre N, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 252(1-2), 85-89 (2006)
Phosphine-catalyzed enantioselective [3+2] cycloadditions of γ-substituted allenoates with β-perfluoroalkyl enones
Zhou W, et al.
Chemical Science, 8(6), 4660-4665 (2017)