Merck
676438
Sigma-Aldrich
2,2'-ジブロオ-1,1'-ビナフチル
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H12Br2
CAS番号:
分子量:
412.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
178-183 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc2ccccc2c1-c3c(Br)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H12Br2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H
InChI Key
IJUDEFZBMMRSNM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
676438-BULK:
676438-VAR:
676438-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)