Merck
565725
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, thiol terminated, thiol reactive, >40 ppm DTT as stabilizer
別名:
Polyethylene oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
Poly(ethylene oxide), 4-arm, thiol terminated, average Mn 10,000, contains >40 ppm DTT as stabilizer
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mn 10,000
含みます
>40 ppm DTT as stabilizer
反応適合性
reactivity: thiol reactive
mp
51-56 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
565725-VAR:
565725-BULK:
565725-500MG:
565725-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1