Merck
11124
Sigma-Aldrich
O-[2-(3-メルカプトプロピオニルアミノ)エチル]-O'-メチルポリエチレングリコール
5000, chemical modification reagent thiol reactive, methoxy, thiol
別名:
'メルカプトポリエチレングリコールモノメチルエーテル', PEG-チオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品名
O-[2-(3-メルカプトプロピオニルアミノ)エチル]-O'-メチルポリエチレングリコール, 5,000
品質水準
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
Ω末端
thiol
α末端
methoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
InChI
1S/C4H10O2S.C3H8O2/c5-1-2-6-3-4-7;1-5-3-2-4/h5,7H,1-4H2;4H,2-3H2,1H3
InChI Key
PVYJAAVBEMPGMU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
11124-250MG-F:
11124-1G-F:
11124-VAR-F:
11124-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eduardo Lanzagorta Lanzagorta Garcia et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(5) (2021-03-07)
An innovative antimicrobial technology for plastic surfaces is presented. We report the synthesis and scale-up of triangular silver nanoplates (TSNPs) and their integration into polycaprolactone (PCL) and polylactic acid (PLA) polymers through a solvent-casting technique. The TSNPs have a high